Tisk…
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC51179-1G PC51179-5G
APOSPC51179-1GEA 705 CZK
APOSPC51179-1G APOSPC51179-5G
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene 98%
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇H₂F₅NO₂
MW: 227,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12924861
CAS číslo: 123973-36-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III