Tisk…
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 622 CZK
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BBrFO₂
Bod tání: 225…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664228
CAS číslo: 352535-97-8