Tisk…
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5116-1G PC5116-5G
APOSPC5116-1GEA 5160 CZK
APOSPC5116-1G APOSPC5116-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₉BF₃NO₃
Bod tání: 210…212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235087
CAS číslo: 874459-90-2