1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51157-25G
PC51157-5G
APOSPC51157-25GEA
7280
CZK
APOSPC51157-25G
APOSPC51157-5G
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
1,1,5,5-Tetrafluoro-2,4-pentanedione
Vzorec:
C₅H₄F₄O₂ MW: 172,08 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419795 CAS číslo: 70086-62-3 UN: 1993 ADR: 3,III |