Tisk…
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5115-100G PC5115-25G PC5115-500G
APOSPC5115-100GEA 4630 CZK
APOSPC5115-100G APOSPC5115-25G APOSPC5115-500G
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14
Bod varu: 86 °C/10mmHg
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042322
CAS číslo: 6656-49-1
EINECS: 229-688-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III