Tisk…
Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
PC5114D-100G PC5114D-25G PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA 2480 CZK
APOSPC5114D-100G APOSPC5114D-25G APOSPC5114D-5G
Methyl 5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod varu: 90…92 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221457
CAS číslo: 175278-29-2