2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51143-25G
PC51143-5G
PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA
10980
CZK
APOSPC51143-25G
APOSPC51143-5G
APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃Cl₂FO MW: 193 g/mol Bod tání: 56…60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115870 CAS číslo: 95399-95-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...