Tisk…
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5112-1G PC5112-5G
APOSPC5112-1GEA 787 CZK
APOSPC5112-1G APOSPC5112-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 130…133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235092
CAS číslo: 176548-72-4