Tisk…
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-5-methylnicotinaldehyde, 2-Fluoro-5-formyl-3-methylpyridine
PC51112-1G PC51112-5G
APOSPC51112-1GEA 2650 CZK
APOSPC51112-1G APOSPC51112-5G
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
2-Fluoro-5-formyl-3-picoline
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659485
CAS číslo: 884495-04-9