Tisk…
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-4-pyrimidinone
PC51106-5G
APOSPC51106-5GEA 4070 CZK
APOSPC51106-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one 95+%
2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-one
Vzorec: C₄H₂ClFN₂O
MW: 148,5229 g/mol
Bod tání: 176…177 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01346689
CAS číslo: 155-12-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III