Tisk…
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
PC5110-50G PC5110-5G
APOSPC5110-50GEA 4370 CZK
APOSPC5110-50G APOSPC5110-5G
Methyl heptafluorobutyrate 98%
Methyl heptafluorobutyrate
Vzorec: C₅H₃F₇O₂
MW: 228,07 g/mol
Bod varu: 80…81 °C
Bod tání: –86 °C
Hustota: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000433
CAS číslo: 356-24-1
EINECS: 206-600-0