Tisk…
2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51099-1G PC51099-5G PC51099-10G
APOSPC51099-1GEA 622 CZK
APOSPC51099-1G APOSPC51099-5G APOSPC51099-10G
2,4-Difluoro-5-Iodobenzoic Acid
2,4-Difluoro-5-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226506
CAS číslo: 161531-51-7