Tisk…
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51093-25G PC51093-5G PC51093-1G
APOSPC51093-25GEA 12730 CZK
APOSPC51093-25G APOSPC51093-5G APOSPC51093-1G
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
4-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₇F₃O
Bod varu: 67…72 °C/0,1mmHg
Bod tání: 38…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772121
CAS číslo: 68755-42-0