5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5109-1G
PC5109-5G
APOSPC5109-1GEA
1370
CZK
APOSPC5109-1G
APOSPC5109-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Vzorec:
C₉H₁₀BFO₄ Bod tání: 97…99 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235094 CAS číslo: 874219-60-0 |