Tisk…
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
PC51086-1G PC51086-250MG PC51086-100G PC51086-250G
APOSPC51086-1GEA 0 CZK
APOSPC51086-1G APOSPC51086-250MG APOSPC51086-100G APOSPC51086-250G
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-3-fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384831
CAS číslo: 1262413-59-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III