2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC51085-1G
PC51085-250MG
PC51085-5G
APOSPC51085-1GEA
1540
CZK
APOSPC51085-1G
APOSPC51085-250MG
APOSPC51085-5G
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde 96%
2-Chloro-3-fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec:
C₆H₃ClFNO Bod varu: 82 °C/9mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04972388 CAS číslo: 329794-28-7 |