Tisk…
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-fluoro-4-(hydroxymethyl)pyridine
PC51084-1G PC51084-5G
APOSPC51084-1GEA 2070 CZK
APOSPC51084-1G APOSPC51084-5G
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol 98%
(2-Chloro-3-fluoropyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₆H₅ClFNO
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11045047
CAS číslo: 946127-54-4