Tisk…
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC51081-1G PC51081-250MG PC51081-5G
APOSPC51081-1GEA 6850 CZK
APOSPC51081-1G APOSPC51081-250MG APOSPC51081-5G
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂F₂N
MW: 198,00 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384828
CAS číslo: 71701-93-4