Tisk…
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl alcohol
PC51079-1G PC51079-5G
APOSPC51079-1GEA 9260 CZK
APOSPC51079-1G APOSPC51079-5G
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)methanol
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,13 g/mol
Bod tání: 52…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11110169
CAS číslo: 1643-60-3