Tisk…
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51077-1G PC51077-25G PC51077-5G
APOSPC51077-1GEA 1660 CZK
APOSPC51077-1G APOSPC51077-25G APOSPC51077-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
4-Bromo-3-fluorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756199
CAS číslo: 499983-13-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III