Tisk…
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Difluoro-3-methylaniline
PC51074-10G PC51074-5G PC51074-1G
APOSPC51074-10GEA 8700 CZK
APOSPC51074-10G APOSPC51074-5G APOSPC51074-1G
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
2,6-Difluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06660182
CAS číslo: 144851-63-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III