Tisk…
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51043-1G PC51043-5G
APOSPC51043-1GEA 5260 CZK
APOSPC51043-1G APOSPC51043-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 867167-05-3