Tisk…
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
PC51040-1G
APOSPC51040-1GEA 10060 CZK
APOSPC51040-1G
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272334
CAS číslo: 18529-09-4