Tisk…
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indazol-3-amine
PC51032-1G PC51032-250MG
APOSPC51032-1GEA 10980 CZK
APOSPC51032-1G APOSPC51032-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
3-Amino-5-fluoro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₆FN₃
MW: 151.141 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426699
CAS číslo: 61272-72-8