Tisk…
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methyl 3,4-difluorobenzoate
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 1410 CZK
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Methyl-3,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod varu: 87…89 °C/15mmHg
Bod tání: 23…27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276597
CAS číslo: 369-25-5