Tisk…
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510103-1G PC510103-5G
APOSPC510103-1GEA 7280 CZK
APOSPC510103-1G APOSPC510103-5G
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12072102
CAS číslo: 114312-47-9