Tisk…
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC5101-25G PC5101-5G PC5101-100G
APOSPC5101-25GEA 2070 CZK
APOSPC5101-25G APOSPC5101-5G APOSPC5101-100G
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
2,2,2,3',5'-Pentafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃F₅O
MW: 210.1000 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319993
CAS číslo: 845823-12-3