Tisk…
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510094-1G PC510094-5G
APOSPC510094-1GEA 14220 CZK
APOSPC510094-1G APOSPC510094-5G
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
6-[(4-Trifluoromethyl)phenyl]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈F₃NO
MW: 251,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410028
CAS číslo: 638214-10-5