Tisk…
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510077-1G PC510077-5G
APOSPC510077-1GEA 11310 CZK
APOSPC510077-1G APOSPC510077-5G
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,4-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₇F₂NO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 898404-54-1