Tisk…
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510073-1G PC510073-5G
APOSPC510073-1GEA 4800 CZK
APOSPC510073-1G APOSPC510073-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde 97%
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093924
CAS číslo: 381684-96-4