Tisk…
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510066-1G PC510066-5G
APOSPC510066-1GEA 12200 CZK
APOSPC510066-1G APOSPC510066-5G
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
6-(2-Fluorophenyl)nicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410386
CAS číslo: 505082-91-7