6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC510062-1G
PC510062-5G
APOSPC510062-1GEA
16830
CZK
APOSPC510062-1G
APOSPC510062-5G
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
6-(3,5-Difluorophenyl)-3-pyridinecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₇F₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115470 CAS číslo: 898404-56-3 |