Tisk…
4-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC51006-1G
APOSPC51006-1GEA 1040 CZK
APOSPC51006-1G
4-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide 95+%
4-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO
MW: 219,0509 g/mol
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972878
CAS číslo: 141080-73-1
UN: 1759
ADR: 8,III