Tisk…
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dibromobenzotrifluoride, 1,3-Dibromo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC51005-25G PC51005-5G PC51005-100G
APOSPC51005-25GEA 1410 CZK
APOSPC51005-25G APOSPC51005-5G APOSPC51005-100G
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 96%
3,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,90 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00526219
CAS číslo: 401-84-3