Tisk…
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5097-100G PC5097-25G PC5097-250G
APOSPC5097-100GEA 3020 CZK
APOSPC5097-100G APOSPC5097-25G APOSPC5097-250G
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate 97%
Methyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate
Vzorec: C₃H₃F₃O₄S
MW: 192.11 g/mol
Bod varu: 117…118 °C
Hustota: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144316
CAS číslo: 680-15-9
UN: 2920
ADR: 8+3 II