Tisk…
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5092-1G PC5092-10G PC5092-5G
APOSPC5092-1GEA 662 CZK
APOSPC5092-1G APOSPC5092-10G APOSPC5092-5G
Methyl-6-fluorosalicylate 98%
Methyl-6-fluorosalicylate
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod varu: 58…60 °C/0,3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153207
CAS číslo: 72373-81-0