Tisk…
Methyl-4-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 705 CZK
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Methyl-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod varu: 90…92 °C/20mmHg
Hustota: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017959
CAS číslo: 403-33-8
EINECS: 206-956-7