Tisk…
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 1240 CZK
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod varu: 109…110 °C/35mmHg
Hustota: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017913
CAS číslo: 394-35-4
EINECS: 206-894-0