Tisk…
2-Amino-6-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 2280 CZK
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod tání: 140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08532465
CAS číslo: 53981-25-2