Tisk…

3-Fluoro-o-anisidine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxyaniline, 3-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-6-fluoroanisole

PC5085-1G PC5085-25G PC5085-5G
APOSPC5085-1GEA 622 CZK
APOSPC5085-1G APOSPC5085-25G APOSPC5085-5G
3-Fluoro-o-anisidine 97%
3-Fluoro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Bod varu: 94 °C/10mmHg
Hustota: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007759
CAS číslo: 437-83-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR