Tisk…
2-Fluoro-6-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5084-1G PC5084-5G
APOSPC5084-1GEA 787 CZK
APOSPC5084-1G APOSPC5084-5G
2-Fluoro-6-nitroanisole
2-Fluoro-6-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,1300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06656241
CAS číslo: 484-94-6