Tisk…
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-3-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenzene
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 910 CZK
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Bod tání: 42…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782080
CAS číslo: 59255-94-6