2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5082-5G
PC5082-1G
PC5082-25G
APOSPC5082-5GEA
705
CZK
APOSPC5082-5G
APOSPC5082-1G
APOSPC5082-25G
2-Bromo-3-fluoroaniline 98%
2-Bromo-3-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₅BrFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369915 CAS číslo: 111721-75-6 |