4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC5081-1G
PC5081-250MG
PC5081-5G
PC5081-10G
PC5081-25G
APOSPC5081-1GEA
3060
CZK
APOSPC5081-1G
APOSPC5081-250MG
APOSPC5081-5G
APOSPC5081-10G
APOSPC5081-25G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08235075 CAS číslo: 481681-02-1 |