Tisk…
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 3510 CZK
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,9296 g/mol
Bod tání: 183…186 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08235078
CAS číslo: 874290-63-8