Tisk…
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5077-1G PC5077-25G PC5077-5G
APOSPC5077-1GEA 622 CZK
APOSPC5077-1G APOSPC5077-25G APOSPC5077-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06797883
CAS číslo: 439280-18-9