Tisk…
Methyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,6-difluorobenzoate
PC5075E-100G PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA 2280 CZK
APOSPC5075E-100G APOSPC5075E-25G
Methyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Methyl-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod varu: 203…204 °C
Hustota: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051778
CAS číslo: 13671-00-6