Methyl difluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC5075-5G
PC5075-250G
PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA
827
CZK
APOSPC5075-5G
APOSPC5075-250G
APOSPC5075-50G
Methyl difluoroacetate 97%
Methyl difluoroacetate
Vzorec:
C₃H₄F₂O₂ MW: 110,06 g/mol Bod varu: 85…87 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 24 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039276 CAS číslo: 433-53-4 EINECS: 207-089-7 UN: 2924 ADR: 3+8,III |