Tisk…
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 2690 CZK
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Bod varu: 103…105 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173937
CAS číslo: 85953-29-3