Tisk…
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 1740 CZK
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
MW: 327.1 g/mol
Bod varu: 100…104 °C/0.8mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00219777
CAS číslo: 175203-81-3